Principaux documents
DWKBWH1000PN
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
BWH1000PN
5 EA
69,90 $
69,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
69,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
69,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
screw cap
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWH1000PN
Capacité
1000 mL
Application
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caractéristiques et avantages
Suitable for food contact applications