DWK986582
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonyme(s) :
986582
546,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
About This Item
546,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 986582
Diam. du flacon × Haut. × Larg.
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
Capacité
(20 mL)
Raccords
22-400 neck
22-400
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high