Principaux documents
DWK63B93P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 9.0 in., soda-lime glass, Cotton-plugged
Synonyme(s) :
63B93P
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.04
Matériaux
soda-lime glass
Caractéristiques
Cotton-plugged
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 63B93P
Longueur
9.0 in.
Application
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Caractéristiques et avantages
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences