Principaux documents
DWK241934603
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (500 mL), neck Joints: ST/NS/29 (32)
Synonyme(s) :
241934603
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit DWK241934603 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Joint
Joints: ST/NS neck/29 (32)
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 241934603
Contenance du flacon/de la fiole
(500 mL)
Description générale
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Autres remarques
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences