Principaux documents
DWK231721883
Disposable Culture Tube
Synonyme(s) :
231721883
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le produit DWK231721883 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
soda-lime glass vial
Conditionnement
pkg of 250 ea
Fabricant/nom de marque
231721883
W × L × diam.
10.00 mm × 150 mm × 0.80 mm
Application
Preparation cell culture, sample collecting
Caractéristiques et avantages
straight rim, round bottom, not reusable