CLS9944515
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 11.0 mL
Synonyme(s) :
culture tube, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Description
bulk packed
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 1000
pkg of 1000 ea
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 99445-15
D.E. × L
15 mm × 85 mm
Capacité
11.0 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (culture)