Principaux documents
DWK213543804
DURAN® powder funnel with short wide stem
glass funnel(s), funnel capacity (50 mL)
Synonyme(s) :
213543804
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit DWK213543804 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
glass funnel(s)
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213543804
Capacité de l'entonnoir
(50 mL)
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences