Principaux documents
DWK209666
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 60 mL, polypropylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 39 mm × 88 mm, 28-410
Synonyme(s) :
209666
72 EACH
275,00 $
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
72 EACH
275,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
natural bottle
polypropylene bottle
wide-mouth bottle
Conditionnement
pkg of 72 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209666
Diam. du flacon × H
39 mm × 88 mm
Capacité
60 mL
Application(s)
PFAS testing
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.