Principaux documents
DWK209050
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 1000 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 91 mm × 210 mm, 38-430
Synonyme(s) :
209050
24 EACH
299,00 $
299,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EACH
299,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
299,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
Conditionnement
pkg of 24 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209050
Diam. du flacon × H
91 mm × 210 mm
Capacité
1000 mL
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.