Principaux documents
DWK11-5000-S
Wheaton® Microliter Vial
100 EACH
93,70 $
93,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EACH
93,70 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
93,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom clear borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, without marking patch)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 11-5000-S
P × H
12 mm × 32 mm
Taille du bouchon
11 mm
Volume
2.0 mL
Application
Chromatography
Caractéristiques et avantages
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.