Principaux documents
DWK11-5000-300
Wheaton® Microliter Vials With Inserts Installed
1 PKG
101,00 $
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
101,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom clear vial
Caractéristiques
vial type with 11-0000-300 inserts
Conditionnement
pkg of 1 packs
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 11-5000-300
P × H
12 mm × 32 mm
Taille du bouchon
11 mm
Volume
400 μL
Application
Chromatography
Caractéristiques et avantages
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.