Documents
D76005
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorotoluene
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.03
Numéro Beilstein :
1907194
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.550 (lit.)
Point d'ébullition
196-203 °C (lit.)
Densité
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup