Documents
D59003
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobutane
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(Cl)CH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4431 (lit.)
Point d'ébullition
134 °C (lit.)
Densité
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(Cl)CCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c1-4(6)2-3-5/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
QBGVARBIQGHVKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup