Principaux documents
D56004
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroanthranilic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H2-2-(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
gray to brown
Pf
227-230 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
KTHTXLUIEAIGCD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yusuke Kouzai et al.
The New phytologist, 217(2), 771-783 (2017-10-20)
Rhizoctonia solani is a soil-borne fungus causing sheath blight. In consistent with its necrotrophic life style, no rice cultivars fully resistant to R. solani are known, and agrochemical plant defense activators used for rice blast, which upregulate a phytohormonal salicylic acid