D5431
Diethylamine NONOate diethylammonium salt
≥98%
Synonyme(s) :
DEA NONOate, DEA/NO diethylammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Description
t1/2 16 min phosphate buffer, 22 °C NO release
Pureté
≥98%
Forme
solid
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
CCNCC.CCN(CC)N(O)N=O
InChI
1S/C4H11N3O2.C4H11N/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;1-3-5-4-2/h9H,3-4H2,1-2H3;5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
LBJLVZKEUWCGIA-UHFFFAOYSA-N
Application
- A nitric oxide (NO) donor.
- A reagent for reductive nitrosylation of Wilkinson′s catalyst.
- Reagent for reductive nitrosylation of Wilkinson′s catalyst
- Nitric oxide (NO) donor
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.