Principaux documents
D49806
Sigma-Aldrich
Dibutyldimethoxytin
Synonyme(s) :
Dibutyltin dimethoxide
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]2Sn(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.01
Beilstein:
4129589
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
core: tin
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Densité
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(OC)OC
InChI
1S/2C4H9.2CH3O.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;/q;;2*-1;+2
Clé InChI
ZXDVQYBUEVYUCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Letters, 31, 3595-3595 (1990)