Principaux documents
D39606
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dibromocyclohexane
99%
25 G
123,00 $
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
123,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5515 (lit.)
pb
145 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
1.784 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
InChI
1S/C6H10Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2