Principaux documents
333549
Sigma-Aldrich
3-Bromocyclohexene
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2-Cyclohexen-1-yl bromide
10 ML
149,00 $
50 ML
464,00 $
250 ML
2 270,00 $
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
149,00 $
50 ML
464,00 $
250 ML
2 270,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.04
Beilstein:
635953
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
pb
57-58 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
BrC1CCCC=C1
InChI
1S/C6H9Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6H,1,3,5H2
Clé InChI
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Bromocyclohexene was used in the synthesis of N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosine.[1] It was also used in the synthesis of enantiopure cyclohexitols such as muco-quercitol, D-chiro-inocitol and allo-inocitol.[2]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Y Nishiyama et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(2), 233-235 (2001-02-24)
A facile and efficient synthesis of N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosine [Boc-Tyr(Chx)-OH] is described. Boc-Tyr-OH was treated with NaH in dimethylformamide and then with 3-bromocyclohexene to give N-Boc-O-(cyclohex-2-enyl)-L-tyrosine [Boc-Tyr(Che)-OH] in 70% yield. Hydrogenation of Boc-Tyr(Che)-OH over PtO2 afforded Boc-Tyr(Chx)-OH in almost quantitative yield. The
Synthesis of enantiopure cyclitols from (?)-3-bromocyclohexene mediated by intramolecular oxyselenenylation employing (S, S)-hydrobenzoin and (S)-mandelic acid as chiral sources.
Lee YJ, et al.
Tetrahedron, 61(8), 1987-2001 (2005)