Principaux documents
D25206
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminostilbene dihydrochloride
95%
Synonyme(s) :
4,4′-Vinylenedianiline dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CH=CHC6H4NH2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H14N2.2ClH/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12;;/h1-10H,15-16H2;2*1H/b2-1+;;
Clé InChI
QHDAFTKIEDDTPV-SEPHDYHBSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable