Principaux documents
D222801
Sigma-Aldrich
Dodecyl sulfide
93%
25 G
99,40 $
99,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
99,40 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)11]2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
99,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
93%
Forme
powder
pb
260-263 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCSCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Clé InChI
UPYPTOCXMIWHSG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup