Principaux documents
D211656
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenylpropionic acid
99%
25 G
86,50 $
86,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
86,50 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.27
Beilstein:
1912506
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
86,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Pf
151-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
Clé InChI
BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable