118265
3-(p-Tolyl)propionic acid
98%
240,00 $
About This Item
240,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
115-118 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
Cc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
LDYGRLNSOKABMM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3