D178454
Dimethyl phosphite
98%
Synonyme(s) :
Dimethoxyphosphine oxide, Dimethyl hydrogen phosphite, Dimethyl hydrogen phosphonate, Dimethyl phosphonate, Hydrogen dimethyl phosphite
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Impuretés
≤0.5% trimethyl phosphate
≤1% methyl alcohol
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
Point d'ébullition
170-171 °C (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C2H7O3P/c1-4-6(3)5-2/h6H,1-2H3
Clé InChI
HZCDANOFLILNSA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup