Principaux documents
D160008
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylglutarimide
99%
Synonyme(s) :
4,4-Dimethyl-2,6-piperidinedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
144-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(=O)NC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2)3-5(9)8-6(10)4-7/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
YUJCWMGBRDBPDL-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Spiro-piperidine inhibitors for modulation of the M2 proton channel from influenza A virus
  • Second-generation selective inhibitors of Hepatitis C virus NS3 serine protease
  • Spirocyclic oxetanes
  • Ru-catalyzed stereoselective addition of imides to alkynes
  • Metabolically protected arylpiperiazine 5-HT1A ligands
  • Selective antagonists of the a1d adrenergic receptor
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves