178098
Glutarimide
98%
Synonyme(s) :
2,6-Piperidinedione, NSC 58190
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
155-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6-4/h1-3H2,(H,6,7,8)
Clé InChI
KNCYXPMJDCCGSJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Thionations
Biocatalytic asymmetric synthesis of chiral amines from ketones applied to sitagliptin manufacture
Synthesis of β-adrenoceptor ligands
Enantioselective synthesis of securinega alkaloids
Intramolecular amidocyclopropanation reactions
Synthesis of alpha-fluoro-alpha amino amides
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable