Documents
D146803
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylanthranilic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H2-2-(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
off-white to brown
Pf
194-196 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-5-3-6(2)8(10)7(4-5)9(11)12/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
GIMYRAQQQBFFFJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable