Principaux documents
CLS9985125
Pyrex® watch glasses
O.D. 125 mm
Synonyme(s) :
Corning® 9985
12 EA
148,00 $
72 EA
682,00 $
148,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
148,00 $
72 EA
682,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
148,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Corning 9985-125
D.E.
125 mm
Description générale
Heavy-wall, borosilicate glass with fire-polished edge provides durability. May be slightly out-of-round due to O.D. variability.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.