CLS77227
Pyrex® tissue grinder
capacity 7 mL, body O.D. × H 15 mm × 117 mm
Synonyme(s) :
Corning® 7722
233,00 $
About This Item
233,00 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Corning 7722-7
Corps, D.E. × H
15 mm × 117 mm
Capacité
7 mL