Principaux documents
CLS763016
Pyrex® PTFE key-hole stopper, color-coded
blue, stopper size 16
Synonyme(s) :
flask stopper, flask stoppers, stoppers, Corning® 7630
6 EA
128,00 $
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
128,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122500
Nomenclature NACRES :
NB.43
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille de l'obturateur
16
Fabricant/nom de marque
Corning 7630-16
Couleur
blue
Description générale
These chemically resistant Pyrex keyhole stoppers are made are made from PTFE and conform to stopper dimensions. The color-coded keys make sorting and selecting the correct size much faster and easier. These stoppers may be used in place of conventional glass flask stoppers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.