Principaux documents
CLS710210
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
red, volume 10.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7102
12 EA
296,00 $
296,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
296,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
296,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7102-10
Plage de mesure du volume
10.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Longueur
429 mm
Capacité
10.0 mL
Couleur
red
Description générale
Have larger tip openings for faster delivery.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.