CLS7071010
Pyrex® VISTA™ volumetric pipette, Class A
volume 10 mL
Synonyme(s) :
Corning® 70710
210,00 $
About This Item
210,00 $
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 70710-10
Plage de mesure du volume
10 mL
Capacité
10 mL