Principaux documents
CLS7080020
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 20 mm × 150 mm
Synonyme(s) :
Corning® 70800
200 EA
254,00 $
254,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 EA
254,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.43
254,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round bottom tube
Conditionnement
case of 200
Fabricant/nom de marque
Corning 70800-20
Diam. × L
20 mm × 150 mm
Volume
34 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.