Principaux documents
CLS7080016
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 16 mm × 150 mm
Synonyme(s) :
Corning® 70800
50 EA
63,30 $
200 EA
195,00 $
63,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
63,30 $
200 EA
195,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.43
63,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
case of 200
Fabricant/nom de marque
Corning 70800-16
Diam. × L
16 mm × 150 mm
Volume
20 mL
Couleur
clear
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.