Principaux documents
CLS70702
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7070
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
Conditionnement
pack of 2 ea
case of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7070-2
Plage de mesure du volume
2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
D.E. × L
7 mm × 350 mm
Capacité
2.0 mL
Catégories apparentées
Description générale
Calibrated "to deliver".
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.