Principaux documents
CLS6980B8
Pyrex® NMR tubes 5 mm diameter
L 8 in., parameter 400-750 MHz
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes, Corning® 6980
5 EA
232,00 $
232,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
232,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
NB.43
232,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Conditionnement
case of 5 ea
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 6980B-8
Paramètres
400-750 MHz
Longueur
8 in.
Diam. du tube
4.97 mm , approx.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.