Principaux documents
CLS6980B7
Pyrex® NMR tubes 5 mm diameter
L 7 in., parameter 400-750 MHz
Synonyme(s) :
Corning® 6980
5 EA
213,00 $
213,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
213,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
eCl@ss :
32129209
Nomenclature NACRES :
NB.43
213,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Conditionnement
case of 5 ea
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 6980B-7
Paramètres
300-500 MHz frequency
400-750 MHz
Longueur
7 in.
Diam. du tube
4.97 mm , approx.
Couleur
clear
Adéquation
suitable for NMR
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.