Principaux documents
CLS6383500
Pyrex® cylindrical separatory funnel, PTFE stopcock
Synonyme(s) :
Corning® 6383
1 EA
941,00 $
4 EA
2 900,00 $
941,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
941,00 $
4 EA
2 900,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
941,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint stopper27
Fabricant/nom de marque
Corning 6383-500
Capacité
500 mL
Taille du robinet d'arrêt
2
Description générale
Graduated, with ST Pyrex stopper and microfinish PTFE stopcock.
CLS6383A100 - does not include a stopper
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.