Principaux documents
CLS61006
Pyrex® large long-stem funnel, plain 60° angle
top I.D. 147 mm
Synonyme(s) :
Corning® 6100
12 EA
1 110,00 $
1 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
1 110,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Corning 6100-6
Longueur
272 mm
D.I. de la partie supérieure
147 mm
Catégories apparentées
Description générale
Stems are approximately 150 mm long by 15 mm O.D.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.