Principaux documents
CLS5660250
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with Pyrex® stopper
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5660
6 EA
670,00 $
12 EA
1 030,00 $
670,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
670,00 $
12 EA
1 030,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
670,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
long
Joint
joint stopper16
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5660-250
tol. measuring range
0.12 mL
Capacité
250 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.