CLS5641250
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
916,00 $
About This Item
916,00 $
Produits recommandés
Taille de l'obturateur
16
Fabricant/nom de marque
Corning 5641-250
tol. measuring range
0.24 mL
Capacité
250 mL