Principaux documents
CLS5580200
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 200 mL
Synonyme(s) :
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
6 EA
446,00 $
12 EA
686,00 $
446,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
446,00 $
12 EA
686,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
446,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type Snap cap
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5580-200
Corning 5580
tol. measuring range
0.10 mL
Capacité
200 mL
Description générale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.