CLS556401L
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint stopper22
Caractéristiques
class A
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 55640-1L
Corning 55640
tol. measuring range
0.30 mL
Capacité
1,000 mL