CLS563550
Pyrex® wide mouth micro volumetric flask with Pyrex® ST stopper
capacity 50 mL
Synonyme(s) :
Corning® 5635
369,00 $
About This Item
369,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
wide-mouth
Taille de l'obturateur
13
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5635-50
Capacité
50 mL