Principaux documents
CLS44222XL
Pyrex® low form culture flask
capacity 2500 mL
Synonyme(s) :
Corning® 4422
1 EA
450,00 $
450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
450,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.43
450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom flask
narrow-mouth neck
Taille de l'obturateur
6.5
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 4422-2XL
Capacité
2500 mL
Description générale
This narrow mouth flask is designed for culturing organisms requiring a large surface area to volume ratio. The neck O.D. is 38 mm.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.