CLS31770250C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 250 mL, porosity 40-60 μm
Synonyme(s) :
Corning® 31770
441,00 $
About This Item
441,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Caractéristiques
cap
fritted
Conditionnement
case of 1 ea
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 31770-250C
Capacité
250 mL
Diam. × H
51 mm × 240 mm
Dimension de pores
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse