CLS3025500
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 500 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3025
106,00 $
About This Item
106,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 5.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3025-500
tol. measuring range
±5%
Volume
500 mL
Description générale
- Calibrated "to contain"
- double metric scale