Principaux documents
CLS2480400
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 400 mm, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
laboratory condenser
1 EA
450,00 $
6 EA
2 080,00 $
450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
450,00 $
6 EA
2 080,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Corning 2480-400
L de l'enveloppe
400 mm
Description générale
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.