Principaux documents
CLS16842024
Pyrex® PARR weighing bottle with short length external ST joints
capacity 4 mL
Synonyme(s) :
glass bottle
12 EA
736,00 $
736,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
736,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
736,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PBT cap
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Joint
joint ST/NS24/12
Caractéristiques
cap
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 1684-2024
D.E. × H
20 mm × 24 mm
Capacité
4 mL
Raccords
45
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.