Principaux documents
CLS139532HTSC
Corning® high-temp PBT screw cap
For high temps, red, GL 32 open-top
Synonyme(s) :
Corning screw cap
10 EA
114,00 $
114,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
114,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
114,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PBT
Fabricant/nom de marque
Corning 1395-32HTSC
Couleur
red
Raccords
GL 32 open-top
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.