CLS3568
Corning® disposable GL45 solid cap for plastic spinner flasks
polyethylene solid cap for GL45 plastic spinner flask, disposable, sterile, 4/cs
Synonyme(s) :
Corning cap
63,70 $
About This Item
63,70 $
Produits recommandés
Matériaux
orange high-density polyethylene cap
polyethylene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 1
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 3568
Couleur
orange
Catégories apparentées
Description générale
- Individually double bagged
- Features large knurls for ergonomic handling
- Sterilized (10-6 SAL) by gamma radiation; autoclaving is not recommended